Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Platinium
12556.DJ 12556.HF
12556.DJEA 0 EUR
12556.DJ 12556.HF
Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platinum
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈6.8g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molecular Weight: 195,08 g/mol
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689