Platin ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0,004 ±0,0025 mm (0.00016 +/-0.0001 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Platinium
12868.FF 12868.FI
12868.FFEA 293 EUR
12868.FF 12868.FI
Platin ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0,004 ±0,0025 mm (0.00016 +/-0.0001 in)
Platinum
Physical Form: ∼0.05 g/25x25 mm, not certified pinhole free
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molecular Weight: 195,08 g/mol
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689