Platin ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.368 mm (0.0145 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13039.BU 13039.BY 13039.CC
13039.BUEA 186 EUR
13039.BU 13039.BY 13039.CC
Platin ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.368 mm (0.0145 in)
Platinum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈2.28g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689