Platin ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Platinium
40419.KG 40419.KJ
40419.KGEA 695 EUR
40419.KG 40419.KJ
Platin ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platinum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈4.32g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Evaporation source, jewelry production, electrical contacts for semiconductors
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689