Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, spannungsfrei geglüht, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43772.G1 43772.G5
43772.G1EA 96.7 EUR
43772.G1 43772.G5
Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, spannungsfrei geglüht, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Platinum
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.043g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689