Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.203 mm (0.008 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Platinium
45091.FF 45091.FI
45091.FFEA 568 EUR
45091.FF 45091.FI
Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.203 mm (0.008 in)
Platinum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈2.7g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689