Platin, schwarz ≥98%, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.19233.0005EA
2220
EUR
1.19233.0005
1.19233.9999
1.19233.0050
Platin, schwarz ≥98%, Supelco®
Platinum
Formel:
Pt Molecular Weight: 195,08 g/mol Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1769 °C Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 1479 ADR: 5.1, Merck Index: 12,07689 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 1770 °C |
Molar Mass | 195.08 g/mol |
Density | 21.45 g/cm3 |
pH | (H2O) not applicable |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...