Rhodium ≥99,8% (Metall-Basis), Folie 0.25 mm (0.01 in) thick
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11522.FF 11522.FI
11522.FFEA 0 EUR
11522.FF 11522.FI
Rhodium ≥99,8% (Metall-Basis), Folie 0.25 mm (0.01 in) thick
Rhodium
Formel: Rh
Siedepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1960 °C
Dichte: 12,41 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353