Rhodium, Folie, Dicke 0.025mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Scientific
11524.FF 11524.FI
11524.FFEA 1293 EUR
11524.FF 11524.FI
Rhodium, Folie, Dicke 0.025mm (0.001 in)
Rhodium
Formel: Rh
Molecular Weight: 102,9 g/mol
Siedepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1960 °C
Dichte: 12,41 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353