Rhodium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11578.BU 11578.BY 11578.CC
11578.BUEA 736 EUR
11578.BU 11578.BY 11578.CC
Rhodium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Rhodium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: ≈0.16g/m MDL No.: MFCD00011201
Formel: Rh
Molecular Weight: 102.9 g/mol
Siedepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1960
Dichte: 12.41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353