Rhodium ≥99,95% (Metall-Basis), Schwamm -20 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
12073.02
12073.04
12073.02EA
0
EUR
12073.02
12073.04
Rhodium ≥99,95% (Metall-Basis), Schwamm -20 mesh
Rhodium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-16-6
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Formel:
Rh Molecular Weight: 102,9 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011201 CAS-Nummer: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |