Ruthenium ≥99,95% (Metall-Basis), Schwamm -20 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
12062.04 12062.09 12062.18
12062.04EA 238 EUR
12062.04 12062.09 12062.18
Ruthenium ≥99,95% (Metall-Basis), Schwamm -20 mesh
Ruthenium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formel: Ru
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,08452