Ruthenium ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
13994.04 13994.09 13994.18
13994.04EA 238 EUR
13994.04 13994.09 13994.18
Ruthenium ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Ruthenium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formel: Ru
Molecular Weight: 101,07 g/mol
Siedepunkt: 3900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2310 °C
Dichte: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,08452