Ruthenium ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Pulver, Premion® -200 mesh (max. 0,01% Ca)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44879.06 44879.03 44879.14
44879.06EA 595 EUR
44879.06 44879.03 44879.14
Ruthenium ≥99,99% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Pulver, Premion® -200 mesh (max. 0,01% Ca)
Ruthenium
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-18-8 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formel: Ru
Molecular Weight: 101,07 g/mol
Siedepunkt: 3900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2310 °C
Dichte: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452