Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), mit Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44786.36 44786.A4
44786.36EA 158 EUR
44786.36 44786.A4
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), mit Indikator
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
CAS No.: 8006-28-8 Physical Form: 8-12 Mesh Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Odour: Odourless Merck Reference: 14,8569 UN No.: 1907 MDL No.: MFCD00134094
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134094
CAS-Nummer: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8569