Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), pellets zA, indicator_with
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
MQ200
1.06839.5001
1.06839.9025
1.06839.1001
1.06839.5001EA
556
EUR
1.06839.5001
1.06839.9025
1.06839.1001
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), pellets zA, indicator_with
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134094 CAS-Nummer: 8006-28-8 UN: 1907 Merck Index: 13,08640 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity | passes test |
Absorption capacity for CO₂ (method NF XVII) | ≥ 25 % |
Loss on Drying (105°C) | 13.0 - 18.0 % |
Color change | passes test |
Bulk density | about 75 |
Particle size (2 - 5 mm) | ≥ 95 % |