Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen -8+12 (∼2 mm), mit Indikator
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
32256.A1EA 154 EUR
32256.A1 32256.A7 32256.30
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen -8+12 (∼2 mm), mit Indikator
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Dichte: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03457537
CAS-Nummer: 70955-01-0
UN: 3077
ADR: 9,III