Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen ~ 2 mm / ~ 10 mesh, mit Indikator, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05739.0250 1.05739.1000
1.05739.0250EA 107 EUR
1.05739.0250 1.05739.1000
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen ~ 2 mm / ~ 10 mesh, mit Indikator, Supelco®
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Dichte: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD03457537
CAS-Nummer: 70955-01-0