DL-Isoleucin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: H-DL-Ile-OH
A17521.09 A17521.14 A17521.18 A17521.22
A17521.09EA 33.7 EUR
A17521.09 A17521.14 A17521.18 A17521.22
DL-Isoleucin ≥99%
DL-Isoleucin
Purity: 99% CAS No.: 443-79-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 1721796 Merck Reference: 14,5179 MDL No.: MFCD00004268
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 280 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,255 g/cm³ (–123.15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004268
CAS-Nummer: 443-79-8
EINECS: 207-139-8
Merck Index: 14,5179