Hexan (Isomerengemisch) ≥99,5% , 60.0% min, as n-Hexane
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexanes, Isohexane
19353.AP 19353.K2 19353.M1
19353.APEA 60.4 EUR
19353.AP 19353.K2 19353.M1
Hexan (Isomerengemisch) ≥99,5% , 60.0% min, as n-Hexane
Hexan (Isomerengemisch)
Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.67 Refractive Index: 1.3795 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 65…70 °C
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,67
Flammpunkt: <–23 °C (–9 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179311
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM