Hexan (Isomerengemisch) ≥95%, Laborreagens
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
208752-2.5LEA 139.82 EUR
208752-2.5L 208752-1L 208752-4X2.5L 208752-500ML 208752-6X1L 208752-25L
Hexan (Isomerengemisch) ≥95%, Laborreagens
Hexan (Isomerengemisch)
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1730733
RTECS Number: MN9275000
UNSPSC Code: 12191502
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 66 - 69 °C(1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -95 °C
Dichte: 0,660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: -26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179311
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Autoignition Temperature 453 °F
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 95.0 %
Density (D 20/20) 0.658 - 0.662
Refractive index (n 20/D) 1.373 - 1.377
Non-volatile matter Max. 0.0015 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.015 %
Aromatic substances (as C₆H₆) Max. 0.005 %
Vapor Pressure ~132 mmHg ( 20 °C)
Vapor Pressure 256 mmHg ( 37.7 °C)
Explosion Limit 7.7 %
Vapor Pressure 5.2 psi ( 37.7 °C)