trans-2-Decenal (synthetisch) ≥95% FCC, FG (Halal, Kosher), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (E)-2-Decenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W236608-1KG-K W236608-200G-K
SIALW236608-1KG-KEA 843 EUR
SIALW236608-1KG-K SIALW236608-200G-K
trans-2-Decenal (synthetisch) ≥95% FCC, FG (Halal, Kosher), Sigma-Aldrich®
trans-2-Decenal
Formel: C₁₀H₁₈O
Siedepunkt: 78…80 °C (3 mmHg) (Lit.)
Dichte: 0,841 g/mL (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: 96 °C
MDL: MFCD00014679
CAS-Nummer: 3913-81-3
EINECS: 223-472-1
UN: 3082
ADR: 9,III