7,8-Epoxyocten (Isomerengemisch) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L07033.06
L07033.14
L07033.06EA
35.3
EUR
L07033.06
L07033.14
7,8-Epoxyocten (Isomerengemisch) ≥97%
7,8-Epoxyocten (Isomerengemisch)
Purity: 97%
CAS No.: 19600-63-6
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 1305290
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005156
Formel:
C₈H₁₄O Siedepunkt: 167 °C Dichte: 0,850 Flammpunkt: 38 °C (100 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005156 CAS-Nummer: 19600-63-6 EINECS: 243-178-7 ADR: 3,III |