Ethyloleat (Gemisch aus homologen Fettsäureestern) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
410290010
410292500
410290025
ACRO410290010EA
99.1
EUR
ACRO410290010
ACRO410292500
ACRO410290025
Ethyloleat (Gemisch aus homologen Fettsäureestern) 98%
Ethyloleat
Formel:
C₂₀H₃₈O₂ Siedepunkt: 190…210 °C (7 mmHg) Dichte: 0,86 g/cm³ Flammpunkt: 160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009579 CAS-Nummer: 111-62-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
Assay | ≥97.5 % (ester) |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Density | (20°C) 0.869 to 0.874 |
GC | ≥60 % (oleic acid) |
Color scale | ≤70 APHA |
Stabilizer | 80 to 120 ppm BHA content |
Acid value | ≤0.5 mg KOH/g |
Saponification value | 177 to 188 mg KOH/g |