1,2-Dichlorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D62403-100ML D62403-25ML
SIALD62403-100MLEA 291 EUR
SIALD62403-100ML SIALD62403-25ML
1,2-Dichlorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₂H₂Cl₂
Molecular Weight: 96,94 g/mol
Siedepunkt: 48 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,252 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
CAS-Nummer: 540-59-0
EINECS: 208-750-2
UN: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00093

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR