tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch) 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: butyliertes Hydroxyanisol, Butylhydroxyanisol, BHA, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, tert-Butyl-4-hydroxyanisol
235231000 235235000 235230025
ACRO235231000EA 36.1 EUR
ACRO235231000 ACRO235235000 ACRO235230025
tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch) 96%
tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Molecular Weight: 180,25 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…55 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779059
CAS-Nummer: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 12,01582
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %