2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisol, Butylhydroxyanisol
20021-100G 20021-500G
SIAL20021-100GEA 75.8 EUR
SIAL20021-100G SIAL20021-500G
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Molecular Weight: 180.25 g/mol
Siedepunkt: 267…269 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…61 °C
Dichte: 1.0587 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040484
CAS-Nummer: 121-00-6
EINECS: 204-442-7