tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: butyliertes Hydroxyanisol, Butylhydroxyanisol, BHA, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, tert-Butyl-4-hydroxyanisol
B1253-100G B1253-500G B1253-5G
SIALB1253-100GEA 39.4 EUR
SIALB1253-100G SIALB1253-500G SIALB1253-5G
tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Molecular Weight: 180,25 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…55 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779059
CAS-Nummer: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 12,01582