Crotylalkohol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Hydroxy-2-buten, 2-Buten-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C86006-100ML C86006-25ML
SIALC86006-100MLEA 159 EUR
SIALC86006-100ML SIALC86006-25ML
Crotylalkohol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Crotylalkohol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –30 °C
Dichte: 0,8726 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002923
CAS-Nummer: 6117-91-5
EINECS: 228-086-7
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02629