tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: butyliertes Hydroxyanisol, Butylhydroxyanisol, BHA, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, tert-Butyl-4-hydroxyanisol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W218308-5KG-K W218308-100G-K W218308-1KG-K
SIALW218308-5KG-KEA 503 EUR
SIALW218308-5KG-K SIALW218308-100G-K SIALW218308-1KG-K
tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Molecular Weight: 180,25 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…55 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779059
CAS-Nummer: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 12,01582