2-Penten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
143774-100G
143774-25G
SIAL143774-100GEA
313
EUR
SIAL143774-100G
SIAL143774-25G
2-Penten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2-Penten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₅H₁₀ Siedepunkt: 37 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –140 °C Dichte: 0,658 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009384 CAS-Nummer: 109-68-2 EINECS: 203-695-0 UN: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 12,07263 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...