2-Methyl-2-pentenal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methylpent-2-enal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W319406-1KG-K
W319406-4KG-K
SIALW319406-1KG-KEA
222
EUR
SIALW319406-1KG-K
SIALW319406-4KG-K
2-Methyl-2-pentenal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-pentenal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₆H₁₀O Siedepunkt: 135…138 °C (1013 hPa) Dichte: 0,855 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006978 CAS-Nummer: 623-36-9 EINECS: 210-789-5 UN: 1988 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...