Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I17206-100G I17206-5G
SIALI17206-100GEA 63.4 EUR
SIALI17206-100G SIALI17206-5G
Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009285
CAS-Nummer: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 13,05189