Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W246808-10KG-K W246808-1KG-K
SIALW246808-10KG-KEA 1350 EUR
SIALW246808-10KG-K SIALW246808-1KG-K
Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009285
CAS-Nummer: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 13,05189

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR