4-Methoxychalkon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Methoxybenzylidenacetophenon
L03319.06
L03319.14
L03319.06EA
20.2
EUR
L03319.06
L03319.14
4-Methoxychalkon ≥97%
4-Methoxychalkon
Purity: 97%
CAS No.: 959-33-1
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 73-76°
Beilstein Reference: 978742
Formel:
C₁₆H₁₄O₂ Molecular Weight: 238,29 g/mol Siedepunkt: 187 °C (19 mmHg) Schmelzpunkt: 73…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017179 CAS-Nummer: 959-33-1 EINECS: 213-499-7 |