4'-Methoxychalkon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Methoxybenzylidenacetophenon, α-Styryl-p-anisylketon
B22158.06
B22158.14
B22158.22
B22158.06EA
26.3
EUR
B22158.06
B22158.14
B22158.22
4'-Methoxychalkon ≥97%
4'-Methoxychalkon
Purity: 97%
CAS No.: 959-23-9
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 101-103°
Beilstein Reference: 644640
Formel:
C₁₆H₁₄O₂ Molecular Weight: 238,29 g/mol Schmelzpunkt: 101…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008407 CAS-Nummer: 959-23-9 EINECS: 213-495-5 |