Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch, wasserfrei 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bicyclo[4.4.0]decan, Dekalin
406171000 406170010
406171000.EA 42.7 EUR
406171000. 406170010.
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch, wasserfrei 99%, AcroSeal®
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₈
Molecular Weight: 138,25 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004130
CAS-Nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 % (mixture of cis and trans)