1,5-Cyclooctadien, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cycloocta-1,5-diene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
246050-100ML
246050-800ML
SIAL246050-100MLEA
58.5
EUR
SIAL246050-100ML
SIAL246050-800ML
1,5-Cyclooctadien, Sigma-Aldrich®
1,5-Cyclooctadien
Formel:
C₈H₁₂ Molecular Weight: 108,18 g/mol Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –69 °C Dichte: 0,8811 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00001752 CAS-Nummer: 111-78-4 EINECS: 203-907-1 UN: 2520 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...