Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Bicyclo[4.4.0]decan, Dekalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
294772-100ML 294772-1L 294772-2L
SIAL294772-100MLEA 39.9 EUR
SIAL294772-100ML SIAL294772-1L SIAL294772-2L
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₈
Siedepunkt: 189…191 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼–40 °C
Dichte: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004130
CAS-Nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM