Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Bicyclo[4.4.0]decan, Dekalin
D251-20L D251-4L
D251-20LEA 1497.05 EUR
D251-20L D251-4L
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%, Reagenzqualität
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: C₁₀H₁₈
Molecular Weight: 138.25 g/mol
Siedepunkt: 4.9 %(V)
Schmelzpunkt: –40 °C (1.013 hPa)
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004130
CAS-Nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure 42 mmHg ( 92 °C)
Identity (IR) complying
Assay on cis/trans-isomers (GC) Min. 97.5 %
Explosion Limit 0.7-4.9 %, 100 °F
Refractive Index n20/D 1.474 (lit.)
Vapor Density 4.76 (vs air)