1,2-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) Gemisch aus Isomeren 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
B24657.0B
B24657.30
B24657.0BEA
83
EUR
B24657.0B
B24657.30
1,2-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) Gemisch aus Isomeren 99%
1,2-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 99%
CAS No.: 694-83-7
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Amine-like
pH: 12
Boiling Point: 191°
Beilstein Reference: 506142
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00001491
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molecular Weight: 114,19 g/mol Siedepunkt: 191 °C Schmelzpunkt: 41…44 °C Dichte: 0,94 Flammpunkt: 75 °C (167 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001491 CAS-Nummer: 694-83-7 EINECS: 211-776-7 UN: 2735 ADR: 8,II |