1,2-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Cyclohexane-1,2-diol
A18572.09
A18572.18
A18572.09EA
43
EUR
A18572.09
A18572.18
1,2-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
1,2-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 98%
CAS No.: 931-17-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point:
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 118…120 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 72…76 °C Dichte: 0,948 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003861 CAS-Nummer: 931-17-9 EINECS: 213-229-8 |