1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20446.14
B20446.22
B20446.14EA
28.5
EUR
B20446.14
B20446.22
1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 98%
CAS No.: 556-48-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 98-103°
Boiling Point: 149-151°/20mm
Beilstein Reference: 2036658
MDL No.: MFCD00001448
Formel:
C₆H₁₂O₂ Siedepunkt: 149…151 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 98…103 °C Dichte: 1,17 g/cm³ (21.85 °C) Flammpunkt: 65 °C (149 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001448 CAS-Nummer: 556-48-9 EINECS: 209-126-2 |