1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: Cyclohexan-1,4-diol
BTB12176.250 BTB12176.1
CHMPBTB12176.250EA 0 EUR
CHMPBTB12176.250 MAYBBTB12176.1
1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 252
Dichte: 1.17 g/cm³ (21.85 °C)
MDL: MFCD00001448
CAS-Nummer: 556-48-9
EINECS: 209-126-2