2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bernsteindialdehyddimethylacetal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D137103-100G
D137103-500G
SIALD137103-100GEA
62.8
EUR
SIALD137103-100G
SIALD137103-500G
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₆H₁₂O₃ Molecular Weight: 132,16 g/mol Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 1,021 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 35 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005359 CAS-Nummer: 696-59-3 EINECS: 211-797-1 UN: 3271 ADR: 3,III |