Paraffin, Erstarrungspunkt: 50-61°C, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Wax Paraffin, Paraffin wax

MQ200

18634-20KG 18634-1KG
SIAL18634-20KGEA 359 EUR
SIAL18634-20KG SIAL18634-1KG
Paraffin, Erstarrungspunkt: 50-61°C, Sigma-Aldrich®
Paraffin
CAS-Nummer: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR