Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid) ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
36596.36 36596.A4
36596.36EA 61.1 EUR
36596.36 36596.A4
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid) ACS
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
CAS No.: 8006-28-8 Physical Form: 4-8 Mesh Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,8569 MDL No.: MFCD00134094
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134094
CAS-Nummer: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8569