Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid) Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A19352.0E
A19352.36
A19352.0EEA
130
EUR
A19352.0E
A19352.36
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid) Indikator
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
CAS No.: 8006-28-8
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
UN No.: 1907
MDL No.: MFCD00134094
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134094 CAS-Nummer: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8 III Merck Index: 14,8569 |