Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Linde 13X
197315000 197310050
ACRO197315000EA 85.1 EUR
ACRO197315000 ACRO197310050
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00164506
CAS-Nummer: 63231-69-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2 h)
CO2 adsorption capacity ≥11.5 %