Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Plätzchen, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Linde 13X
87954.A1 87954.A7
87954.A1EA 122 EUR
87954.A1 87954.A7
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Plätzchen, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00164506
CAS-Nummer: 63231-69-6